Przejdź do
PMEF-DR4-M
EmbryoMax® Pierwotne embrionalne fibroblasty myszy
Mouse
Synonim(y):
MEF Feeder Cells, DR4 PMEFs, DR4 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
884,00 zł
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3770,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Manufacturer/tradename:
Specialty Media, EmbryoMax®
884,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EmbryoMax® Pierwotne embrionalne fibroblasty myszy, PMEF, Strain DR4, Mitomycin C Treated, Passage 3
biological source
mouse
Quality Segment
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
General description
Gama komórek PMEF EmbryoMax zapewnia badaczom wygodne rozwiązanie do hodowli komórek ES, eliminując potrzebę czasochłonnej izolacji i przygotowania komórek zasilających. Wiele protokołów hodowli embrionalnych komórek macierzystych wymaga użycia pierwotnych mysich fibroblastów zarodkowych (PMEF). W tych protokołach komórki ES są zazwyczaj hodowane na monowarstwie komórek podporowych PMEF. Komórki zasilające pełnią dwie ważne role w hodowli komórek macierzystych: wydzielają kilka ważnych czynników wzrostu do pożywki, które pomagają utrzymać pluripotencję, a także zapewniają macierz komórkową dla wzrostu komórek ES.
Szczep DR4 komórek MEF jest odporny na neomycynę, higromycynę, puromycynę i 6-tioguaninę. Są one mitotycznie zatrzymywane przez leczenie mytomycyną-C i nie proliferują.
Umieszczanie komórek MEF Feeder
Procedura:
1. Przed rozmrożeniem komórek zasilających PMEF, pokryć płytki/szklanki roztworem żelatyny.
2. Szybko rozmrozić fiolki PMEF w łaźni wodnej o temperaturze 37°C i przenieść do probówki o pojemności 15 ml (zawierającej już 10 ml ciepłej pożywki dla komórek PMEF). Delikatnie odwróć probówkę w celu rozprowadzenia i odwiruj przy 300 xg przez 4-5 minut.
3. Usunąć supernatant i ponownie zawiesić osad komórkowy w ciepłej pożywce PMEF Feeder Cell Medium.
4. Usunąć roztwór żelatyny z płytek/płytek i podzielić zawiesinę komórek PMEF na porcje o gęstości zalecanej w tabeli 4.1 przewodnika po protokole mysich ES.
5. Inkubować komórki PMEF Feeder w temperaturze 37°C z 5% CO2. Skorzystaj z rysunków 4A, B i C w przewodniku po protokole ES dla myszy, aby oszacować prawidłową gęstość i wygląd PMEF.
i wyglądu. Żelatynizowane płytki mogą być używane przez 12-14 dni.
Biochem/physiol Actions
Primary Mouse Embryo Fibroblasts
Preparation Note
Fiolki powinny być przechowywane w fazie gazowej ciekłego azotu.
Analysis Note
Cell Viability and Morphology: PASSED
Mycoplasma Testing: PASSED
Bacterial Testing: PASSED
Fungi Testing: PASSED
Other Notes
EmbryoMax PMEF, P3, Strain DR4, Mito-C Treated: (Part number PMEF-DR4) One (1) vial containing ≥4 x10^6 cells per vial.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PMEF-DR4X-MPMEF-NLPMEF-CFX
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c