Kluczowe dokumenty
SAB4503363
Sigma-Aldrich
Anti-ACSS1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Acetate--CoA ligase 2, Acetyl-CoA synthetase 2, Acetyl-coenzyme A synthetase 2-like, Acyl-CoA synthetase short-chain family member 1
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 74 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACSS1(84532)
Opis ogólny
Anti-ACSS1 Antibody detects endogenous levels of total ACSS1 protein.
Acetyl coenzyme A (CoA) synthetase 1 (ACSS1) is an enzyme which is also termed as Acecs2. It is present in the mitochondria. It is located on human chromosome 20p11.21.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ACSS1.
Immunogen Range: 611-660
Działania biochem./fizjol.
Acetyl coenzyme A (CoA) synthetase 1 (ACSS1) participates in the oxidation of acetate. It converts acetate to acetyl-CoA in an ATP-dependent reaction. ACSS1 promotes aggressive tumor growth.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jagged1 DNA Copy Number Variation Is Associated with Poor Outcome in Liver Cancer.
Kawaguchi K, et al.
The American Journal of Pathology, 186(8), 2055-2067 (2016)
Glucose-independent Acetate Metabolism Promotes Melanoma Cell Survival and Tumor Growth.
Lakhter AJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(42), 21869-21879 (2016)
Acetyl-CoA synthetase 2, a mitochondrial matrix enzyme involved in the oxidation of acetate.
Fujino T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(14), 11420-11426 (2001)