Przejdź do
MAB1569
Przeciwciało przeciw mikroglejowi, klon 25F9
clone 25F9, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Macrophages, Late State Inflammatory
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
25F9, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, IHC
Citations:
3
Quality Level
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
25F9, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
DYSTRYBUCJA ANTYGENU:
Izolowane komórki: Nieobecny na świeżo wyizolowanych monocytach i innych komórkach krwi; obecny na 40-50% ludzkich monocytów po 6-7-dniowej hodowli, również dodatni na niektórych liniach komórkowych czerniaka i raka. Skrawki tkanek: Komórki Kupffera, histiocyty (skóra), makrofagi grasicy, w ośrodkach zarodkowych węzłów chłonnych i śledziony, w raku sutka, czerniaku, kostniakomięsaku i raku żołądka; egzema, sarkoidoza, ziarniniak BCG; komórki wyściółki maziowej, trąd gruźliczy; brak ekspresji w trądzie lepramatycznym.
Application
Immunohistochemia: 1:50-1:200 przy użyciu ludzkiej kriosekcji migdałków. Przeciwciało jest reaktywne na skrawkach utrwalonych w formalinie / parafinie. Zalecane jest trawienie enzymatyczne (wstępna obróbka proteinazą).
Immunocytochemia
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciw mikroglejowi, klon 25F9 wykrywa poziom mikrogleju i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC, IC, IH.
Biochem/physiol Actions
Ludzkie makrofagi w późnym stadium zapalenia. Monoklonalny jest odpowiedni do stosowania w BAL (płyny z płukania oskrzeli) i innych popłuczynach. Antygen rozpoznawany przez MAB1569 to białko o masie 86 kDa (warunki nieredukowane), prawdopodobnie glikoproteina na powierzchni komórek i w cytoplazmie dojrzałych makrofagów. Jest stabilny w utrwalaniu formaldehydem i zatapianiu w parafinie. Zalecane jest trawienie enzymatyczne. Stwierdzono również, że przeciwciało rozpoznaje komórki macierzyste mikrogleju (X Międzynarodowy Kongres Neuropatologii, Sztokholm, 11 września 1986 r., plakat A-701).
Dystrybucja antygenu: nieobecny w świeżo wyizolowanych monocytach i innych komórkach krwi; obecny na 40-50% ludzkich monocytów po 6-7 dniach hodowli, również pozytywny na niektórych liniach czerniaka i raka. W wycinkach tkanek klon identyfikuje komórki Kupffera, histiocyty (skóra), makrofagi grasicy, w ośrodkach zarodkowych węzłów chłonnych i śledziony, w raku sutka, czerniaku, raku kości i żołądka; wyprysk, sarkoidoza, ziarniniak BCG; komórki wyściółki maziowej, trąd gruźliczy, jednak brak ekspresji w trądzie lepramatycznym.
Reaktywność gatunkowa jest obserwowana u ludzi, małp rezus i świń, inne gatunki nie były badane.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina z supernatantu hodowli. Liofilizowana z PBS, pH 7,2 zawierającego 5 mg/ml BSA i 0,09% azydku sodu. Rozpuścić w 500 μl sterylnej wody destylowanej.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze 2-8°C przez okres do 6 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -70°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB1435SAB4700261FCMAB174F
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
25F9, monoclonal
clone
ED-1, monoclonal
clone
MEM-226, monoclonal
clone
CBC.37, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
isotype
IgG2bκ
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Johannes Vogt et al.
EMBO molecular medicine, 8(1), 25-38 (2015-12-17)
Loss of plasticity-related gene 1 (PRG-1), which regulates synaptic phospholipid signaling, leads to hyperexcitability via increased glutamate release altering excitation/inhibition (E/I) balance in cortical networks. A recently reported SNP in prg-1 (R345T/mutPRG-1) affects ~5 million European and US citizens in a
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB156904053252617218