Kluczowe dokumenty
SAB4502960
Sigma-Aldrich
Anti-TGF β Receptor II antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
TβR-II, TGF-β receptor type II, TGF-β type II receptor, TGFR-2, Transforming growth factor-β receptor type II
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 64 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFBR2(7048)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-TGF β Receptor II wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka TGF β Receptor II.
Receptor 2 transformującego czynnika wzrostu β (TGFBR2) jest kinazą białkową serynowo-treoninową, która należy do podrodziny receptorów TGF β. Znajduje się na ludzkim chromosomie 3p24.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora TGF beta II.
Zakres immunogenów: 91-140
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TGF β Receptor II zostało użyte w immunohistochemii.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Receptor 2 transformującego czynnika wzrostu β (TGFBR2) odgrywa ważną rolę w transdukcji sygnału skutkującej odpowiedzią mitogenną. Mutacje w TGFBR2 powodują zespół Loeysa-Dietza i zespół Marfana.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heterozygous TGFBR2 mutations in Marfan syndrome.
Mizuguchi T, et al.
Nature Genetics, 36(8), 855?860-855?860 (2004)
A new candidate substrate for cell-matrix adhesion study: the acellular human amniotic matrix.
Guo Q, et al.
BioMed Research International, 2012, 10-10 (2012)
Arthrogryposis as neonatal presentation of Loeys-Dietz syndrome due to a novel TGFBR2 mutation.
Valenzuela I, et al.
European Journal of Human Genetics, 60(6), 303-307 (2017)
TGFBR2-dependent alterations of exosomal cargo and functions in DNA mismatch repair-deficient HCT116 colorectal cancer cells.
Fricke F, et al.
Cell communication and signaling : CCS, 15(1), 14-14 (2017)
Toshiyuki Ko et al.
Nature communications, 13(1), 3275-3275 (2022-06-08)
Tissue fibrosis and organ dysfunction are hallmarks of age-related diseases including heart failure, but it remains elusive whether there is a common pathway to induce both events. Through single-cell RNA-seq, spatial transcriptomics, and genetic perturbation, we elucidate that high-temperature requirement