Kluczowe dokumenty
SAB4502857
Sigma-Aldrich
Anti-SRPK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
SFRS protein kinase 1, SR-protein-specific kinase 1, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 1
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
rat, mouse, human
citations:
3
metody:
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 92 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRPK1(6732)
Opis ogólny
Anti-SRPK1 Antibody detects endogenous levels of total SRPK1 protein.
Serine-arginine protein kinase 1 (SRPK1) belongs to the SR kinase family. In mammals, SRPK1 is expressed in the central nervous system in a region- and neuron-specific manner. This gene is mapped to human chromosome 6p21.2-p21.3. SRPK1 is also expressed in several normal tissues like testis and pancreas.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SRPK1.
Immunogen Range: 521-570
Działania biochem./fizjol.
Serine-arginine protein kinase 1 (SRPK1) modulates angiogenesis. Suppressing SRPK1 prevents the development and migration in renal carcinoma cells. In normoxic condition, SRPK1 can increase the migration and invasion of glioma cells.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression of SRPK1 in gliomas and its role in glioma cell lines viability.
Sigala I, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(7), 8699-8707 (2016)
Knockdown of Serine?Arginine Protein Kinase 1 Inhibits the Growth and Migration in Renal Cell Carcinoma Cells.
Han X, et al.
Oncology Research, 25(3), 389-395 (2017)
SRPK1 dissimilarly impacts on the growth, metastasis, chemosensitivity and angiogenesis of glioma in normoxic and hypoxic conditions.
Wu Q, et al.
Journal of Cancer, 4(9), 727?735-727?735 (2013)