SAB4502581
Anti-Retinoic Acid Receptor β, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
HBV-activated protein, RAR-β, RAR-ε, nuclear receptor 1B2, retinoic acid receptor β
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 50 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RARB(5915)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 331-380
Działania biochem./fizjol.
Mutation in the gene is associated with the development of anophthalmia and/or microphthalmia and diaphragmatic hernia. RARβ gene inactivation caused by RARβ methylation contributes to the pathogenesis of non-small cell lung cancer (NSCLC) and acts as a potential biomarker, risk factor and therapeutic target for NSLC.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)