Kluczowe dokumenty
SAB4502200
Sigma-Aldrich
Anti-C-PLA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CPLA2, Cytosolic phospholipase A2, PA24, PA24A, PLA2G4
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLA2G4A(5321)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-C-PLA2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka C-PLA2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego c-PLA2.
Zakres immunogenu: 471-520
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Israel Pérez-Torres et al.
International journal of molecular sciences, 24(18) (2023-09-28)
The renal system is engaged in metabolic syndrome (MS) and metabolites of arachidonic acid (AA) participate in renal homeostasis and disruption of functionality. Hibiscus sabdariffa L (HSL) is used as a diuretic and could improve renal function. The aim of
Yituo Chen et al.
British journal of pharmacology, 181(5), 712-734 (2023-09-28)
Autophagy is a protective factor for controlling neuronal damage, while necroptosis promotes neuroinflammation after spinal cord injury (SCI). DADLE (D-Ala2 , D-Leu5 ]-enkephalin) is a selective agonist for delta (δ) opioid receptor and has been identified as a promising drug
Shaowei Wang et al.
Molecular neurodegeneration, 17(1), 42-42 (2022-06-16)
Apolipoprotein E4 (APOE4) is associated with a greater response to neuroinflammation and the risk of developing late-onset Alzheimer's disease (AD), but the mechanisms for this association are not clear. The activation of calcium-dependent cytosolic phospholipase A2 (cPLA2) is involved in