Kluczowe dokumenty
SAB4502128
Sigma-Aldrich
Anti-PDE4D antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DPDE3, PDE43, PDE4D4, cAMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 4D
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 91 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDE4D(5144)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-PDE4Dwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PDE4D.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PDE4D.
Zakres immunogenu: 156-205
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dibyadeep Datta et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 33(24), 11501-11516 (2023-10-24)
Alzheimer's disease cortical tau pathology initiates in the layer II cell clusters of entorhinal cortex, but it is not known why these specific neurons are so vulnerable. Aging macaques exhibit the same qualitative pattern of tau pathology as humans, including
Dibyadeep Datta et al.
Frontiers in neuroanatomy, 14, 578483-578483 (2020-12-18)
cAMP signaling has powerful, negative effects on cognitive functions of the primate dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC), opening potassium channels to reduce firing and impair working memory, and increasing tau phosphorylation in aging neurons. This contrasts with cAMP actions in classic
Fikru B Bedada et al.
Scientific reports, 6, 36803-36803 (2016-11-12)
Molecular inotropy refers to cardiac contractility that can be modified to affect overall heart pump performance. Here we show evidence of a new molecular pathway for positive inotropy by a cardiac-restricted microRNA (miR). We report enhanced cardiac myocyte performance by
Shannon N Leslie et al.
Frontiers in aging neuroscience, 12, 576723-576723 (2020-11-17)
Age is the largest risk factor for Alzheimer's disease (AD) and contributes to cognitive impairment in otherwise healthy individuals. Thus, it is critical that we better understand the risk aging presents to vulnerable regions of the brain and carefully design