Kluczowe dokumenty
SAB4502055
Sigma-Aldrich
Anti-OVOL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
OVOL1, Putative transcription factor Ovo-like 1, hOvo1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 30 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OVOL1(5017)
Opis ogólny
Gen OVOL1 (ovo like transcriptional repressor 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11q13.1. Jest on szeroko konserwowany. U ssaków gen koduje czynnik transkrypcyjny palca cynkowego C2H2. Ulega on ekspresji głównie w ludzkim łożysku oraz w wewnętrznej osłonce korzenia mieszka włosowego, warstwie nadpodstawnej naskórka, przewodowej części gruczołów ekrynowych i dojrzałych sebocytach skóry. Białko jest zlokalizowane w cytoplazmie.
Przeciwciało anty-OVOL1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka OVOL1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego OVOL1.
Zakres immunogenu: 1-50
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez gen OVOL1 (ovo like transcriptional repressor 1) reguluje proliferację i różnicowanie komórek nabłonkowych. Białko to jest homologiczne do białka występującego u gatunku Drosophila, które reguluje różnicowanie trofoblastów. Wiadomo, że OVOL1 bierze udział w keratynizacji naskórka poprzez indukowanie różnicowania. OVOL1 jest związany z atopowym zapaleniem skóry. OVOL1 jest związany z morfogenezą skóry i nowotworzeniem.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Activation of the OVOL1-OVOL2 Axis in the Hair Bulb and in Pilomatricoma.
Ito T
The American Journal of Pathology, 186(4), 1036-1043 (2016)
Chikage Mitoma et al.
Fukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica, 105(8), 166-173 (2014-12-17)
OVOL1 is an important transcription factor for epidermal keratinization, which suppresses proliferation and switches on the differentiation of keratinocytes. A recent genome-wide association study has revealed that OVOL1 is one of the genes associated with susceptibility to atopic dermatitis. Although
High density genotyping study identifies four new susceptibility loci for atopic dermatitis
David Ellinghaus
Nature Genetics, 45(7), 808-812 (2013)
OVO-like 1 regulates progenitor cell fate in human trophoblast development.
Renaud SJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 112(45), E6175-E6184 (2015)