Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA005692
Sigma-Aldrich
Anti-TF antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-β-1-Metal-binding globulin antibody produced in rabbit, Anti-Serotransferrin precursor antibody produced in rabbit, Anti-Siderophilin antibody produced in rabbit, Anti-Transferrin antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
KDLLFKDSAHGFLKVPPRMDAKMYLGYEYVTAIRNLREGTCPEAPTDECKPVKWCALSHHERLKCDEWSVNSVGKIECVSAETTEDCIAKIMNGEADAMSLDGGFVYIAGKCGLVPVLAENYNKSDNCEDTPEAG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TF(7018)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Transferyna (TF) należy do rodziny bilobalnych glikoprotein, które ściśle wiążą żelazo. Każdy z homologicznych N- i C-lobów białka zawiera pojedyncze miejsce wiążące żelazo obecne w głębokiej szczelinie.
Immunogen
Serotransferrin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Transferyna (TF) służy jako białko transportujące żelazo we krwi. Żelazo jest transportowane w surowicy poprzez wiązanie się z krążącą transferyną, która z kolei wiąże się z receptorami na powierzchni komórek. Przy zasadowym pH zewnątrzkomórkowym 7,4, TF wiąże jeden lub dwa jony żelaza, a dwie związane z żelazem cząsteczki TF mogą wiązać dimeryczny receptor transferryny (TfR). Przy tym pH transferyna bez żelaza nie jest rozpoznawana przez TfR. Następnie następuje szlak endocytotyczny z udziałem TfR, w którym cały kompleks jest internalizowany przez endocytozę. Gdy pH w komórce jest obniżone, żelazo jest uwalniane z TF, co prowadzi do zmiany konformacyjnej każdego płata. Dwie krytyczne lizyny w płacie N TF wspomagają tę zmianę konformacyjną, umożliwiając wejście chelatora w celu wychwycenia żelaza. Wreszcie, kompleks powraca na powierzchnię komórki, a zewnątrzkomórkowe pH powoduje dysocjację cząsteczek apo-TF od receptora.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84507
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chen Xie et al.
International journal of molecular sciences, 21(1) (2019-12-22)
Hemophilia B is a severe blood clotting disorder caused by the deficiency of factor IX (FIX). FIX is not bioavailable when given orally due to poor stability and permeability in the gastrointestinal tract. The feasibility of fusing FIX with transferrin
Nurdan Guldiken et al.
BMC medicine, 19(1), 39-39 (2021-02-18)
Serum transferrin levels represent an independent predictor of mortality in patients with liver failure. Hepatocyte nuclear factor 4 alpha (HNF4α) is a master regulator of hepatocyte functions. The aim of this study was to explore whether serum transferrin reflects HNF4α
Peter J Halbrooks et al.
Biochemistry, 44(47), 15451-15460 (2005-11-23)
The transferrins (TF) are a family of bilobal glycoproteins that tightly bind ferric iron. Each of the homologous N- and C-lobes contains a single iron-binding site situated in a deep cleft. Human serum transferrin (hTF) serves as the iron transport
Yifan Cheng et al.
Cell, 116(4), 565-576 (2004-02-26)
Iron, insoluble as free Fe(3+) and toxic as free Fe(2+), is distributed through the body as Fe(3+) bound to transferrin (Tf) for delivery to cells by endocytosis of its complex with transferrin receptor (TfR). Although much is understood of the