Kluczowe dokumenty
SAB4501977
Sigma-Aldrich
Anti-NF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Neurofibromatosis-related protein NF-1, Neurofibromin
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 319 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NF1(4763)
Opis ogólny
Gen NF1 (neurofibromina 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q11.2. Kodowane białko zawiera ponad 2800 aminokwasów.
Przeciwciało anty-NF1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka NF1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego NF1.
Zakres immunogenu: 1551-1600
Działania biochem./fizjol.
NF1 (neurofibromina 1) jest genem supresorowym nowotworu i negatywnie reguluje RAS (protoonkogen, GTPaza). Mutacja w NF1 jest silnie związana z patogenezą czerniaka, a także powoduje nerwiakowłókniakowatość typu 1. Utrata allelu NF1 powoduje łagodne nerwiakowłókniaki w niemielinizujących komórkach Schwanna i jest związana z czerniakiem desmoplastycznym.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Updated nomenclature for human and mouse neurofibromatosis type 1 genes.
Corina Anastasaki et al.
Neurology. Genetics, 3(4), e169-e169 (2017-08-15)
Helena Cirenajwis et al.
Molecular oncology, 11(4), 438-451 (2017-03-08)
In general, melanoma can be considered as a UV-driven disease with an aggressive metastatic course and high mutational load, with only few tumors (acral, mucosal, and uveal melanomas) not induced by sunlight and possessing a lower mutational load. The most
D H Ki et al.
Oncogene, 36(8), 1058-1068 (2016-08-02)
Malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNSTs) are aggressive, frequently metastatic sarcomas that are associated with neurofibromatosis type 1 (NF1), a prominent inherited genetic disease in humans. Although loss of the NF1 gene predisposes to MPNST induction, relatively long tumor latency