Kluczowe dokumenty
SAB4501830
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
MAPT, MTBT1, Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-TAU antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 78 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-TAUwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka TAU.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Tau.
Zakres immunogenu: 521-570
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lizhen Cheng et al.
Cell communication and signaling : CCS, 21(1), 91-91 (2023-05-05)
Diabetic encephalopathy (DE) is a complication of type 2 diabetes mellitus (T2DM) that features Alzheimer's disease (AD)-like pathology, which can be degraded by the autophagy-lysosome pathway (ALP). Since transcription factor EB (TFEB) is a master regulator of ALP, TFEB-mediated ALP
Kai Yao et al.
Drug design, development and therapy, 13, 387-396 (2019-02-06)
As a novel antidepressant drug, agomelatine has good therapeutic effect on the mood disorder and insomnia in Alzheimer's disease (AD). Recent studies have shown the neuroprotective function of agomelatine, including anti-oxidative and anti-apoptosis effect. However, it remains unclear whether agomelatine