Kluczowe dokumenty
SAB4501790
Sigma-Aldrich
Anti-LY6E antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Ly-6E, Lymphocyte antigen 6E, RIG-E, Retinoic acid-induced gene E protein, Thymic shared antigen 1
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 13 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LY6E(4061)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-LY6Ewykrywa endogenne poziomy całkowitego białka LY6E.
Przeciwciało anty-LY6E wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka LY6E. LY6E (członek rodziny antygenów limfocytów 6 E) jest białkiem zakotwiczonym w glikozylofosfatydyloinozytolu, indukowanym interferonem (IFN), zlokalizowanym na ludzkim chromosomie 8q24. Jest również nazywany RIG-E.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego LY6E.
Zakres immunogenu: 17-66
Działania biochem./fizjol.
LY6E (członek rodziny antygenów limfocytów 6 E) kontroluje proliferację, różnicowanie i rozwój limfocytów T. Indukuje zakażenie wirusem HIV-1. Nadekspresja genu LY6E w komórkach krwi obwodowej osób z SLE (toczeń rumieniowaty układowy) jest związana z aktywnością tocznia.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Increased expression of the type I interferon-inducible gene, lymphocyte antigen 6 complex locus E, in peripheral blood cells is predictive of lupus activity in a large cohort of Chinese lupus patients.
J Tang, et al.
Lupus, 17(9), 805-813 (2008)
Interferon-inducible LY6E Protein Promotes HIV-1 Infection.
Yu J, et al.
Journal of Biochemistry, 292(11), 4674-4685 (2017)
RIG-E, a human homolog of the murine Ly-6 family, is induced by retinoic acid during the differentiation of acute promyelocytic leukemia cell.
M Mao, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 93(12), 5910-5914 (1996)