Kluczowe dokumenty
SAB4501648
Sigma-Aldrich
Anti-C-KIT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD117 antigen, Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFR, c-kit
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 109 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIT(3815)
Opis ogólny
Gen KIT (protoonkogenna receptorowa kinaza tyrozynowa) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4q12. Koduje on przezbłonową glikoproteinę należącą do rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych podklasy III.
KIT (protoonkogen) jest receptorową kinazą tyrozynową (RTK) typu III. Koduje receptor kinazy tyrozynowej (CD117). Znajduje się na ludzkim chromosomie 4q12.
Przeciwciało anty-C-KITwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka C-KIT.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego c-Kit.
Zakres immunogenu: 688-737
Działania biochem./fizjol.
KIT (protoonkogen) uczestniczy w transdukcji sygnału komórkowego. Bierze również udział w progresji hematopoetycznych komórek macierzystych, melanocytów, komórek zarodkowych, komórek tucznych i komórek śródmiąższowych Cajala. Mutacje w genie KIT powodują nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego.
KIT (protoonkogenna receptorowa kinaza tyrozynowa) jest uważana za ważny receptor hematopoetycznego czynnika wzrostu. Wiadomo, że wykazuje aktywność kinazy tyrozynowej, która jest związana z różnymi procesami biologicznymi, takimi jak proliferacja komórek, przeżycie, apoptoza i ruchliwość. Regulacja w dół tego genu jest obserwowana podczas progresji choroby szpiczaka mnogiego. Zmienność w genie przyczynia się do co najmniej 2% wszystkich czerniaków i jest najczęściej obserwowana w czerniakach akralnych i śluzówkowych. Mutacje w KIT są związane z nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loss of c-KIT expression in thyroid cancer cells.
Franceschi S, et al.
PLoS ONE, 12(3) (2017)
KIT Exon 11 Codons 557?558 Deletion Mutation Promotes Liver Metastasis Through the CXCL12/CXCR4 Axis in Gastrointestinal Stromal Tumors
Wang HC, et al.
Clinical Cancer Research, 22(14), 3477-3487 (2016)
The Assessment of CD56 and CD117 Expressions at the Time of the Diagnosis in Multiple Myeloma Patients
Ceran F, et al.
Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, 34(3), 226-226 (2017)
Efficacy and safety of nilotinib in patients with KIT-mutated metastatic or inoperable melanoma: final results from the global, single-arm, phase II TEAM trial
Guo J, et al.
Annals of Oncology, 28(6), 1380-1387 (2017)
Daniel Giglio et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 365(2), 327-335 (2018-03-14)
Currently, we have assessed the neuronal control of the urinary bladder in radiation cystitis and whether interstitial cells contribute to the condition. Fourteen days after bladder irradiation (20 Gy), rats were sedated and the urinary bladder was cut into two