Kluczowe dokumenty
SAB4501315
Sigma-Aldrich
Anti-ASC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ASC, CARD5, apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD, caspase recruitment domain protein 5
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PYCARD(29108)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-ASC Antibody detects endogenous levels of total ASC protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ASC.
Immunogen Range: 10-59
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jin-Ling Ren et al.
Cell death & disease, 12(5), 436-436 (2021-05-03)
Atherosclerotic plaque vulnerability and rupture increase the risk of acute coronary syndromes. Advanced lesion macrophage apoptosis plays important role in the rupture of atherosclerotic plaque, and endoplasmic reticulum stress (ERS) has been proved to be a key mechanism of macrophage
Jin Ye et al.
Stem cell research & therapy, 15(1), 236-236 (2024-07-30)
Abnormalities in T cell activation play an important role in the pathogenesis of myocarditis, and persistent T cell responses can lead to autoimmunity and chronic cardiac inflammation, as well as even dilated cardiomyopathy. Although previous work has examined the role
Long-Yun Zhou et al.
Journal of neurochemistry, 155(2), 154-176 (2020-03-28)
Cervical spondylotic myelopathy (CSM) is a common cause of disability with few treatments. Aberrant mitochondrial dynamics play a crucial role in the pathogenesis of various neurodegenerative diseases. Thus, regulation of mitochondrial dynamics may offer therapeutic benefit for the treatment of
Hui Liu et al.
The Journal of pathology, 242(3), 284-296 (2017-04-06)
Acute-phase inflammation plays a critical role in liver graft injury. Inflammasomes, multi-molecular complexes in the cytoplasm, are responsible for initiating inflammation. Here, we aimed to explore the role of inflammasomes in liver graft injury and further to investigate the regulatory
Chao Ma et al.
Human & experimental toxicology, 41, 9603271211061497-9603271211061497 (2022-02-22)
As a common postoperative complication to elderly patients, postoperative cognitive dysfunction (POCD) is a central nervous system complication, often taking place after anesthesia and surgery. (Su(var)3-9, enhancer-of-zeste, and trithorax) domain-containing protein 7 (SETD7) plays important roles in metabolic-related diseases, viral