Kluczowe dokumenty
SAB4501310
Sigma-Aldrich
Anti-GR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GCR, GRL, GRL1, NR3C1, glucocorticoid receptor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCR(2908)
Opis ogólny
Gen receptora glukokortykoidowego (GR) / NR3C1 (członek 1 podrodziny receptorów jądrowych 3 grupy C) znajduje się na ludzkim chromosomie 5q31.
Przeciwciało anty-GR wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka GR.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GR.
Zakres immunogenu: 201-250
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GR zostało użyte do western blottingu.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Gen receptora glukokortykoidowego (GR) (NR3C1) jest związany z astmą. Jest on wymagany do homeostazy glukozy, hiperinsulinemii i zwiększonego odkładania tłuszczu. Reguluje również różnicowanie komórek, funkcje układu nerwowego i odpornościowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Role of Hippocampal NMDA Receptors in Long-Term Emotional Responses following Muscarinic Receptor Activation
Hoeller AA, et al.
PLoS ONE, 11(1), e0147293-e0147293 (2016)
Alexandre A Hoeller et al.
PloS one, 11(1), e0147293-e0147293 (2016-01-23)
Extensive evidence indicates the influence of the cholinergic system on emotional processing. Previous findings provided new insights into the underlying mechanisms of long-term anxiety, showing that rats injected with a single systemic dose of pilocarpine--a muscarinic receptor (mAChR) agonist--displayed persistent
Glucocorticoid receptor polymorphism in obesity and glucose homeostasis
Majer-Lobodzinska A and Adamiec-Mroczek J
Advances in Clinical and Experimental Medicine : Official Organ Wroclaw Medical University, 26(1), 143-148 (2017)
Identification of polymorphisms in the human glucocorticoid receptor gene (NR3C1) in a multi-racial asthma case and control screening panel
Hawkins GA, et al.
Dna Sequence, 15(3), 167-173 (2004)
Structure of the glucocorticoid receptor (NR3C1) gene 5' untranslated region: identification, and tissue distribution of multiple new human exon 1
Turner JD and Muller CP
Journal of Molecular Endocrinology, 35(2), 283-292 (2005)