Kluczowe dokumenty
SAB4500879
Sigma-Aldrich
Anti-GPRC6A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G-protein coupled receptor 33, G-protein coupled receptor family C group 6 member A, GPRC6A, hGPCR33, hGPRC6A
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 104 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPC6A(222545)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-GPRC6A wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka GPRC6A.
Receptor sprzężony z białkiem G klasy C grupa 6 członek A (GPRC6A) należy do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Jest mapowany na ludzkim chromosomie 6q22.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GPRC6A.
Zakres immunogenu: 471-520
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w receptorze sprzężonym z białkiem G klasy C grupy 6 członka A (GPRC6A) modulują aktywność i ekspresję powierzchni komórek. Kontroluje również progresję raka prostaty.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
GPRC6A regulates prostate cancer progression
Pi M and Quarles LD
Prostate, 72(4), 399-409 (2012)
Genetic Variations in the Human G Protein-coupled Receptor Class C, Group 6, Member A (GPRC6A) Control Cell Surface Expression and Function
J?rgensen S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292(4), 1524-1534 (2017)
Replication and fine mapping for association of the C2orf43, FOXP4, GPRC6A and RFX6 genes with prostate cancer in the Chinese population
Long QZ, et al.
PLoS ONE, 7(5) (2012)