Kluczowe dokumenty
SAB4500492
Sigma-Aldrich
Anti-p38 MAPK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MAP kinase MXI2, MAP kinase p38, MAPK14, kinase p38-α
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK14(1432)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-p38MAPK wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka p38 MAPK.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego p38 MAPK.
Zakres immunogenu: 157-206
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongyan Lv et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 19(2), 207-217 (2019-12-27)
Pediatric myocarditis (PM) is usually related to myocardial dysfunction. Generally, 30% of PM patients will die or undergo heart transplantation. Swainsonine (SW) is a natural alkaloid and an anti-cancer substance. Our goal was to determine the roles of SW in
Yang Teng et al.
Chemistry & biodiversity, 20(9), e202301075-e202301075 (2023-07-28)
Physalis alkekengi L. var. franchetii (Mast.) Makino (PA) is a natural plant which is utilised as a traditional herbal medicine. It has properties that make it effective against inflammation and free radical damage. In the present study, the major constituents
Peiyu Xie et al.
International journal of oncology, 52(5), 1380-1390 (2018-03-08)
Cancer has long been one of the most malignant diseases worldwide. Processes in cancer cells are often mediated by Jun N-terminal kinase (JNK), p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) and other signaling pathways. Traditional therapies are often problematic. Recently, a novel