Kluczowe dokumenty
SAB4500429
Sigma-Aldrich
Anti-ADORA2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ADORA2B, Adenosine receptor A2b
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADORA2B(136)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-ADORA2B Antibody detects endogenous levels of total ADORA2B protein.
ADORA2B (adenosine A2b receptor) is a G-protein coupled receptor. It is the most adenosine insensitive adenosine receptor. This gene is located on human chromosome 17p12-p11.2. Anti-ADORA2B Antibody detects endogenous levels of total ADORA2B protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ADORA2B.
Immunogen Range: 231-280
Działania biochem./fizjol.
ADORA2B (adenosine A2b receptor) acts as a therapeutic target for cancer treatment. The tumor cells can use A2b receptor to induce tumor progression. ADORA2B controls immune cell activity. It plays a major role in the transcriptional induction and protein stability of protein period 2 (Per2).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CD73-Dependent Generation of Adenosine and Endothelial Adora2b Signaling Attenuate Diabetic Nephropathy.
Eunyoung T, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 25 (3), 547-563 (2014)
Adora2b-elicited Per2 stabilization promotes a HIF-dependent metabolic switch crucial for myocardial adaptation to ischemia.
Eckle T, et al.
Nature Medicine, 18(5), 774-774 (2012)
Role of adenosine A2b receptor overexpression in tumor progression.
Sepulveda C, et al.
Life Sciences, 166, 92-99 (2016)
Pharmacogenetics of asthma.
Fenech A and Hall IP
British Journal of Clinical Pharmacology, 53(1), 3-15 (2002)
The A2b adenosine receptor antagonist PSB-603 promotes oxidative phosphorylation and ROS production in colorectal cancer cells via adenosine receptor-independent mechanism.
M?lck C, et al.
Cancer Letters, 383(1), 135-143 (2016)