Przejdź do zawartości
AB1559
Przeciwciało przeciwko receptorowi adenozyny A2a
serum, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
pig, bovine, rat, human, canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ADORA2A(135)
Immunogen
Syntetyczny 30-aminokwasowy peptyd odpowiadający aminokwasom 383-412 psiego receptora adenozyny A2a w pobliżu C-końcowej domeny wewnątrzkomórkowej (30 aminokwasów) sklonowanego psiego receptora A2a. Wybrana sekwencja A2a nie występuje w receptorach A1, A2b i A3.
Application
To przeciwciało przeciwko receptorowi adenozyny A2a zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania receptora adenozyny A2a.
Western blot: 1:1,000-1:5,000 (technika chemiluminescencji), 40-100 μg białek błonowych/panel błon prążkowia. Wyższe stężenia przeciwciał mogą być konieczne, jeśli stosuje się wykrywanie kolorymetryczne lub rozcieńczalnik przeciwciał na bazie mleka.
ELISA: 1:10 000-1:50 000 (50-100 ng peptydu A2aR (nr kat. AG285) / studzienkę)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Królicza surowica odpornościowa. Płyn zawierający 0,1% azydku sodu.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)