Kluczowe dokumenty
SAB4500423
Sigma-Aldrich
Anti-ADORA2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ADORA2, ADORA2A, Adenosine receptor A2a
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADORA2A(135)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-ADORA2Awykrywa endogenne poziomy całkowitego białka ADORA2A.
Receptor adenozyny A2a (ADORA2A) jest receptorem sprzężonym z białkiem G. Ulega on silnej ekspresji w mózgu. Znajduje się na ludzkim chromosomie 22q11.23.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego ADORA2A.
Zakres immunogenu: 321-370
Działania biochem./fizjol.
Aktywacja receptora adenozyny A2a (ADORA2A) zapobiega proliferacji komórek T i produkcji cytokin prozapalnych. Funkcjonuje w zwiększaniu poziomu cytozolowego cAMP. Białko to zostało powiązane ze stymulacją wstępnego kondycjonowania niedokrwiennego wątroby. ADORA2A jest również powiązana ze zwłóknieniem skóry i twardziną.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adenosine A2A receptor (A2AR) is a fine-tune regulator of the collagen1:collagen3 balance
Perez-Aso M, et al.
Purinergic Signaling, 9(4), 573-583 (2013)
Pharmacological Preconditioning by Adenosine A2a Receptor Stimulation: Features of the Protected Liver Cell Phenotype
Alchera E, et al.
BioMed Research International (2015)
A genetic variation in the ADORA2A gene modifies age at onset in Huntington's disease
Dhaenens CM, et al.
Neurobiology of Disease, 35(3), 474-476 (2009)
Adenosine A(2A) receptor gene (ADORA2A) variants may increase autistic symptoms and anxiety in autism spectrum disorder.
Freitag CM
European Child & Adolescent Psychiatry, 19(1), 67-74 (2010)
[Adenosine A2A receptor as a drug target for treatment of sepsis]
Sivak KV, et al.
Molekuliarnaia Biologiia, 50(2), 231-245 (2016)