Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE-Cy7
Clone:
3.9, monoclonal
Application:
FACS, IF, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3.9, monoclonal
species reactivity
human
packaging
pkg of 5 μL (1 μg/test)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAX(3687)
General description
Przeciwciało 3.9 reaguje z ludzkim CD11c, znanym również jako integryna alfa X. Ta glikoproteina o masie powierzchniowej 150 kDa należy do rodziny receptorów integrynowych, które pośredniczą w adhezji między komórkami (komórka-komórka) a składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, np. fibrynogenem (komórka-macierz). Ponadto integryny są aktywnymi receptorami sygnalizacyjnymi, które rekrutują leukocyty do miejsc zapalnych i promują aktywację komórek. Kompletne, funkcjonalne receptory integryn składają się z różnych kombinacji łańcuchów integryn, które ulegają różnej ekspresji. Integryna alfa X (CD11c) łączy się z integryną beta-2 (CD18) w receptor znany jako CR4, który może wiązać i indukować sygnalizację poprzez ICAM i VCAM-1 na komórkach śródbłonka, a także może ułatwiać usuwanie komórek obcych niosących iC3b. Przeciwciało 3.9 jest szeroko stosowane jako marker ekspresji CD11c na komórkach dendrytycznych (DC), często równolegle z markerami CD11b, w celu identyfikacji stadiów rozwojowych i dojrzałych podgrup tego typu komórek. CD11c ulega znacznej ekspresji na makrofagach tkankowych, a także jest wykrywany na aktywowanych neutrofilach, granulocytach, niektórych typach aktywowanych limfocytów T i śródnabłonkowych limfocytach jelitowych (IEL). Przeciwciało wykazuje reakcję krzyżową z CD11c pawiana, szympansa, kynomolgusa i rezusa.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD11c (ludzkie), PE-Cy7, klon 3.9, nr kat. MABF369 jest zatwierdzone do stosowania w IP, IF, FC do wykrywania CD11c.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-CD11c (ludzkie), PE-Cy7, klon 3.9
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c