Kluczowe dokumenty
SAB4500194
Sigma-Aldrich
Anti-ERD22 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ELP-1, ER lumen protein retaining receptor 2, ERD2-like protein 1, KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 2, KDEL receptor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 24 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERD22(11014)
Opis ogólny
ERD22 (ER lumen protein retaining receptor 2) jest również znany jako KDEL (endoplasmic reticulum protein retention receptor 1). Koduje integralne białko błonowe o masie 26 kDa.
Przeciwciało anty-ERD22 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka ERD22.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego ERD22.
Zakres immunogenu: 81-130
Działania biochem./fizjol.
ERD22 (receptor 2 zatrzymujący białko światła ER) jest niezbędny do retencji. Jest on redystrybuowany z aparatu Golgiego do retikulum endoplazmatycznego (ER) ze względu na wyższą ekspresję KDEL (receptor retencji białek retikulum endoplazmatycznego 1). Mutacja hERD2 zmienia specyficzność ligandu i komunikuje się bezpośrednio z zatrzymanymi białkami.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ligand-induced redistribution of a human KDEL receptor from the Golgi complex to the endoplasmic reticulum
Lewis MJ and Pelham HR
Cell, 68(2), 353-364 (1992)
ERD2, a yeast gene required for the receptor-mediated retrieval of luminal ER proteins from the secretory pathway
Semenza JC, et al.
Cell, 61(7), 1349-1357 (1990)