Kluczowe dokumenty
SAB4500111
Sigma-Aldrich
Anti-C/EBP-α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C/EBP α, CCAAT/enhancer binding protein α, CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP) α, CEBPA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human, rat, mouse
citations:
1
metody:
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEBPA(1050)
Opis ogólny
Anti-C/EBP-α Antibody detects endogenous levels of total C/EBP-α protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human C/EBP-alpha.
Immunogen Range: 192-241
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sorah Yoon et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 24(6), 1106-1116 (2016-03-18)
The 5-year survival rate for pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remains dismal despite current chemotherapeutic agents and inhibitors of molecular targets. As the incidence of PDAC constantly increases, more effective multidrug approaches must be made. Here, we report a novel method