Kluczowe dokumenty
SAB4500068
Sigma-Aldrich
Anti-p27 KIP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CDKN1B, CDN1B, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, Cyclin-dependent kinase inhibitor p27, KIP1
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 22 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN1B(1027)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inhibitor kinazy zależnej od cyklin 1B (CDKN1B lub p27 KIP1) jest członkiem inhibitora CDK (CKI). Gen CDKN1B jest zmapowany na ludzkim chromosomie 12p13.1. Główne domeny CDKN1B obejmują sygnał eksportu jądrowego (NES) i sygnał lokalizacji jądrowej (NLS) oraz domenę wiążącą CDK.
Przeciwciało anty-p27KIP1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka p27 KIP1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego p27 Kip1.
Zakres immunogenu: 1-50
Zastosowanie
Przeciwciało anty-p27 KIP1 wyprodukowane u królika zostało użyte do western blottingu[1] (1:500).[2]
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor kinazy zależnej od cyklin 1B (CDKN1B) negatywnie reguluje cykl komórkowy poprzez wiązanie się z kinazą zależną od cyklin. Jest to gen supresorowy nowotworu skorelowany z patofizjologią nowotworów. Mutacje germinalne w CDKN1B są związane z zespołem mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej (MEN) i zespołem MEN-podobnym (MENX). Jest silnym biomarkerem w ostrej białaczce szpikowej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martina Kluth et al.
Oncotarget, 6(29), 27966-27979 (2015-08-22)
Deletion of 12p is a recurrent alteration in prostate cancer, but the prevalence and clinical consequences of this alteration have not been studied in detail. Dual labeling fluorescence in situ hybridization using probes for 12p13 (CDKN1B; p27) and centromere 12
Natalia S Pellegata et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(42), 15558-15563 (2006-10-13)
MENX is a recessive multiple endocrine neoplasia-like syndrome in the rat. The tumor spectrum in MENX overlaps those of human multiple endocrine neoplasia (MEN) types 1 and 2. We mapped the MenX locus to the distal part of rat chromosome
Martina Cusan et al.
Frontiers in endocrinology, 9, 393-393 (2018-08-02)
The CDKN1B gene encodes for the p27Kip1 protein, firstly characterized as a cyclin dependent kinase (CDK)-inhibitor. Germline CDKN1B pathogenic variants have been described in hereditary tumors, such as multiple endocrine neoplasia (MEN)-like syndromes and familial prostate cancer. Despite its central
Gian Luca Rampioni Vinciguerra et al.
Cell division, 14, 2-2 (2019-04-13)
The p27kip1 protein, mainly known as a negative regulator of cell proliferation, has also been involved in the control of other cellular processes, including the regulation of cytoskeleton dynamics. Notably, these two functions involve distinct protein domains, residing in the
Ying Ding et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.) (2015-04-01)
The process of islet transplantation for treating type 1 diabetes has been limited by the high level of graft failure that may be overcome by locally delivering trophic factors to enhance engraftment. Regenerating islet-derived protein 3 alpha (Reg3α) is a