Kluczowe dokumenty
SAB4500043
Sigma-Aldrich
Anti-G3BP-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ATP-dependent DNA helicase VIII, G3BP-1, GAP SH3 domain-binding protein 1, HDH-VIII, Ras GTPase-activating protein-binding protein 1
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 52 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... G3BP1(10146)
Opis ogólny
G3BP1 (ras-GTPase-activating protein SH3 domain-binding protein 1) jest składnikiem SG (ziarnistości stresowych). Znajduje się na ludzkim chromosomie 5q14.2-5q33.3.
Przeciwciało anty-G3BP-1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka G3BP-1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego G3BP-1.
Zakres immunogenu: 199-248
Działania biochem./fizjol.
G3BP1 (ras-GTPase-activating protein SH3 domain-binding protein 1) blokuje replikację HIV-1 (ludzkiego wirusa niedoboru odporności) w makrofagach i limfocytach T. U pacjentów z rakiem żołądka nadekspresja G3BP1 prowadzi do niedoskonałych prognoz klinicznych. Jest on wymagany do interakcji SG-PB (ciał przetwarzających granulki stresu).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel Role of Ras-GTPase Activating Protein SH3 Domain-Binding Protein G3BP in Adhesion and Migration of 32D Myeloid Progenitor Cells
Schwarz K, et al.
The Open Hematology Journal, 6 (2012)
G3BP1 promotes stress-induced RNA granule interactions to preserve polyadenylated mRNA.
Aulas A, et al.
The Journal of Cell Biology, 209(1), 73-84 (2015)
G3BP1 restricts HIV-1 replication in macrophages and T-cells by sequestering viral RNA
Jimenez VC, et al.
Virology, 486, 94-104 (2015)
Overexpression of Ras-GTPase-activating protein SH3 domain-binding protein 1 correlates with poor prognosis in gastric cancer patients
Min L, et al.
Histopathology, 67(5), 677-688 (2015)
Hideaki Matsuki et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 18(2), 135-146 (2013-01-03)
Upon exposure to various environmental stresses such as arsenite, hypoxia, and heat shock, cells inhibit their translation and apoptosis and then repair stress-induced alterations, such as DNA damage and the accumulation of misfolded proteins. These types of stresses induce the