Kluczowe dokumenty
SAB4301393
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-FGFR4(pTyr642)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD_antygen CD334, EC 2.7.10.1, FGFR-4, JTK2, Receptor czynnika wzrostu fibroblastów 4, TKF
Wybierz wielkość
100 μL
1980,00 zł
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_002002.3.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr642)
informacje o genach
human ... FGFR4(2264)
Opis ogólny
Białko receptora czynnika wzrostu fibroblastów 4 (FGFR4) jest receptorem kinazy tyrozynowej (TK) składającym się z domeny zewnątrzkomórkowej, domeny transmembranowej i domeny wewnątrzkomórkowej. FGFR4 ulega ekspresji w korze nadnerczy, drogach żółciowych, szyjce macicy, rogówce, sercu, hepatocytach, jelitach, nerkach, wątrobie, płucach, węzłach chłonnych, gruczole sutkowym, mięśniach, jajnikach, przysadce mózgowej, nabłonku kanalików nerkowych, siatkówce, skórze, śledzionie, żołądku, moczowodzie, urotelium i macicy. Gen FGFR4 znajduje się na ludzkim chromosomie 5q35.2.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy FGFR4 tylko wtedy, gdy jest fosforylowane przy tyrozynie 642.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 642 (I-D-Y(p)-Y-K) pochodząca z ludzkiego FGFR4.
Działania biochem./fizjol.
Receptor czynnika wzrostu fibroblastów 4 (FGFR4) posiada aktywność kinazy tyrozynowo-białkowej i służy jako receptor na powierzchni komórki dla czynników wzrostu fibroblastów. Reguluje proliferację, różnicowanie i migrację komórek. FGFR4 uczestniczy również w przetrwaniu podczas rozwoju embrionalnego. Pomaga w homeostazie tkanek, naprawie tkanek, angiogenezie i zapaleniu u dorosłych. FGFR4 ulega ekspresji na wysokim poziomie w różnych typach nowotworów. Odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu podtypów nowotworów w luminalnym raku piersi i chorobie przerzutowej. Onkogenne mutacje genu FGFR4 są związane z mięsakiem prążkowanokomórkowym (RMS) i pierwotnym rakiem żołądka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susana Garcia-Recio et al.
The Journal of clinical investigation, 130(9), 4871-4887 (2020-06-24)
Mechanisms driving tumor progression from less aggressive subtypes to more aggressive states represent key targets for therapy. We identified a subset of luminal A primary breast tumors that give rise to HER2-enriched (HER2E) subtype metastases, but remain clinically HER2 negative
FGFR4 (fibroblast growth factor receptor 4)
Pelaez-Garcia A, et al.
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2012)
Takashi Futami et al.
Scientific reports, 9(1), 14627-14627 (2019-10-12)
Gastric cancer remains one of the leading causes of cancer death worldwide. Despite intensive investigations of treatments over the past three decades, the poor prognosis of patients with unresectable advanced or recurrent gastric cancer has not significantly changed, and improved