Kluczowe dokumenty
SAB4301196
Sigma-Aldrich
Anty-CDK19
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CDC2L6, CDK11, bA346C16.3
Wybierz wielkość
100 μL
1460,00 zł
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
3 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:100- 1:300
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001287889.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK19(23097)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CDK19.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom w pobliżu N-końca ludzkiej kinazy zależnej od cyklin 19
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jenny Zhe Liao et al.
Nature communications, 15(1), 3326-3326 (2024-04-19)
Cdk8 in Drosophila is the orthologue of vertebrate CDK8 and CDK19. These proteins have been shown to modulate transcriptional control by RNA polymerase II. We found that neuronal loss of Cdk8 severely reduces fly lifespan and causes bang sensitivity. Remarkably
Sonia Mediouni et al.
mBio, 10(1) (2019-02-07)
The intrinsically disordered HIV-1 Tat protein binds the viral RNA transactivation response structure (TAR), which recruits transcriptional cofactors, amplifying viral mRNA expression. Limited Tat transactivation correlates with HIV-1 latency. Unfortunately, Tat inhibitors are not clinically available. The small molecule didehydro-cortistatin