Kluczowe dokumenty
SAB4301113
Sigma-Aldrich
Anti-HRAS Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
CTLO, HAMSV, HRAS1, K-RAS, v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anty-RAS, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.7 mg/mL
metody
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001123914.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HRAS(3265)
Opis ogólny
Ras jest protoonkogenem, a kodujący go gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 11p15.5. Jest to białko o masie 21 kDa, należące do nadrodziny małych białek wiążących GTP.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka RAS.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi wywodzącemu się z 60-74 aminokwasów ludzkiego homologu onkogenu wirusowego mięsaka szczura Harvey v-Ha-ras
Działania biochem./fizjol.
Ras jest białkiem wiążącym nukleotydy guaninowe, które sprzęga sygnały receptora kinazy tyrozynowej z kaskadą kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAP). Odgrywa ważną rolę we wzroście komórek. Ras jest substratem dla farnezylotransferazy (FTazy), a po farnezylacji jest zakotwiczony w błonie. Lokalizacja błonowa Ras jest kluczowa dla jego aktywności komórkowej. Hamowanie farnezylacji Ras jest celem dla rozwoju leków przeciwnowotworowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,7 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3, 0,05% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human mucin gene MUC5B, the 10.7-kb large central exon encodes various alternate subdomains resulting in a super-repeat structural evidence for a 11p15. 5 gene family.
Desseyn J L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272(6), 3168-3178 (1997)
Germline mutations in HRAS proto-oncogene cause Costello syndrome.
Aoki Y, et al.
Nature Genetics, 37(10), 1038-1038 (2005)
Ras protein farnesyltransferase: A strategic target for anticancer therapeutic development.
Rowinsky E K, et al.
Journal of Clinical Oncology, 7(11), 3631-3652 (1999)