Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys4 )
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych, które są zaangażowane w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Histon H3 posiada główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon. N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Histon H3 jest specyficznie fosforylowany zarówno podczas mitozy, jak i mejozy we wzorcach, które są specyficznie skoordynowane w przestrzeni i czasie. Te fosforylacje są inicjowane w różnych fazach podziału komórki. Warianty histonu H3 (H3.1, H3.2 i H3.3) są zaangażowane w epigenetyczną pamięć stanu komórkowego. Wzorce H3 w całym genomie zależą od sekwencji aminokwasów i zmieniają się wraz z różnicowaniem komórkowym w loci regulowanych rozwojowo.
~16 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Trimetylowany (Lys4)
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom otaczającym i obejmującym trimetylowaną Lys 4 histonu H3.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło trimetylo-histonę H3 (Lys4) w komórkach A431 i NIH/3T3.
Wykazano, że niesprzężona wersja tego przeciwciała działa w ChIP, DB, WB, ChIP-seq.
Wykazano, że niesprzężona wersja tego przeciwciała działa w ChIP, DB, WB, ChIP-seq.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Receptory jądrowe
Receptory jądrowe
Przeciwciało anty-trimetylo-histonowe H3 (Lys4), koniugat Alexa Fluor™ 488 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania trimetylo-histonu H3.
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z większością innych gatunków w oparciu o skrajnie zachowaną homologię między gatunkami.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało sprzężone w buforze zawierającym PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydku sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected trimethyl-Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected trimethyl-Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?