Kluczowe dokumenty
SAB4301068
Sigma-Aldrich
Anty-CAMTA1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CANPMR
Wybierz wielkość
100 μL
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1.2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:15- 1:50
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001182492.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMTA1(23261)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CAMTA1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom w pobliżu końca C ludzkiego aktywatora transkrypcji wiążącego kalmodulinę 1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Caleb N Seavey et al.
Genes & development, 35(7-8), 512-527 (2021-03-27)
Epithelioid hemangioendothelioma (EHE) is a genetically homogenous vascular sarcoma that is a paradigm for TAZ dysregulation in cancer. EHE harbors a WWTR1(TAZ)-CAMTA1 gene fusion in >90% of cases, 45% of which have no other genetic alterations. In this study, we