Kluczowe dokumenty
SAB4300968
Sigma-Aldrich
Anty-FAM3A
affinity isolated antibody
Synonim(y):
2.19, DLD, DXS560S, XAP-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:15- 1:50
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001164603.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM3A(60343)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka FAM3A.
Immunogen
Białko fuzyjne odpowiadające regionowi pochodzącemu z wewnętrznych reszt ludzkiej rodziny o podobieństwie sekwencji 3, członek A
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenjing Xu et al.
EBioMedicine, 43, 32-42 (2019-04-20)
Angiogenesis improves reperfusion to the ischaemic tissue after vascular obstruction. The underlying molecular mechanisms of post-ischaemic angiogenesis are not clear. FAM3A belongs to the family with sequence similarity 3 (FAM3) genes, but its biological function in endothelial cells in regards