Merck
SAB4300704
Sigma-Aldrich
Anti-PRLR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-hPRLrI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(Q-L-P-P-G)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRLR(5618)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The antibody detects endogenous levels of total PRLR protein.
Immunogen
Peptide sequence around aa. 25-29 (Q-L-P-P-G), according to the protein NP_000940.1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
This is a receptor for the anterior pituitary hormone prolactin (PRL). Isoform 4 is unable to transduce prolactin signaling. Isoform 6 is unable to transduce prolactin signaling
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1