Merck
SAB4600006
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), Biotin antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
34058011
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
IgG (immunoglobulina G) występuje we krwi i płynach pozakomórkowych i jest wzbogacona w mleku matki. IgG (immunoglobulina G) składa się z czterech podklas: IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. Struktura IgG obejmuje cztery łańcuchy polipeptydowe zawierające dwa identyczne łańcuchy ciężkie γ (H) i dwa identyczne łańcuchy lekkie κ lub λ (L) o masie odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Łańcuchy są połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Zarówno łańcuchy L, jak i H składają się ze zmiennej domeny na N-końcu. Na C-końcu znajdują się stałe domeny: trzy w łańcuchu H z regionem zawiasowym i jedna w łańcuchu L. Zmienny region przeciwciała IgG jest specyficzny dla antygenów i jest wysoce konserwatywny. Koniugaty przeciwciało-biotyna to oczyszczone przez powinowactwo przeciwciała znakowane biotyną do wykrywania przy użyciu przeciwciała antybiotynowego lub koniugatów streptawidyny.
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Działania biochem./fizjol.
Przeciwciało IgG (immunoglobulina G) zapewnia ochronę przed infekcjami wywołanymi przez bakterie, grzyby i wirusy. Matczyne IgG jest przekazywane płodowi przez łożysko, co ma kluczowe znaczenie dla obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami. Przeciwciało IgG pełni funkcję podobną do przeciwciała IgM w aktywacji układu dopełniacza. IgG uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III. Pomaga w opsonizacji, wiązaniu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lihe Li et al.
Molecular medicine reports, 20(4), 3395-3405 (2019-08-23)
Cerebral ischemic injury is a major cause of death and long‑term disability worldwide that leads to neurological and behavioral deficits, and for which successful treatments are still lacking. Ras homolog family member A (RhoA) and Rho‑associated coiled‑coil containing protein kinase
Sarah C Edwards et al.
The Journal of experimental medicine, 220(2) (2022-12-09)
IL-17A-producing γδ T cells in mice consist primarily of Vγ6+ tissue-resident cells and Vγ4+ circulating cells. How these γδ T cell subsets are regulated during homeostasis and cancer remains poorly understood. Using single-cell RNA sequencing and flow cytommetry, we show
Rodrigo Rodrigues E-Lacerda et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 50(2), 256-266 (2019-11-26)
Despite the overwhelming evidence showing the influence of sex or obesity in the development of respiratory diseases in humans and animals, the mechanisms by which these combined two factors influence allergic asthma are not well understood. We have investigated the
Milos Marinkovic et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 111, 108-132 (2022-06-26)
Previously, we showed that extracellular matrices (ECMs), produced ex vivo by various types of stromal cells, direct bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) in a tissue-specific manner and recapitulate physiologic changes characteristic of the aging microenvironment. In particular, BM-MSCs obtained
Fabio Cesar Tescarollo et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 16, 1268311-1268311 (2023-11-09)
The kindling model has been used extensively by researchers to study the neurobiology of temporal lobe epilepsy (TLE) due to its capacity to induce intensification of seizures by the progressive recruitment of additional neuronal clusters into epileptogenic networks. We applied