Kluczowe dokumenty
SAB4300637
Sigma-Aldrich
Anti-FGFR4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD334, Anti-JTK2, Anti-MGC20292, Anti-TKF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~110 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(L-T-V-A-L)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR4(2264)
Opis ogólny
FGFR4 (receptor czynnika wzrostu fibroblastów 4) należy do rodziny kinaz FGFR. W dorosłych tkankach FGFR ulega ekspresji w sposób specyficzny dla typu komórki. Znajduje się na chromosomie 5q35.
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka FGFR4.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 45-49 ( L-T-V-A-L), zgodnie z białkiem NP_002002.3
Działania biochem./fizjol.
Aberracje w FGFR4 powodują nerwiakowłókniakowatość i zmienioną degradację receptora. Działa jako biomarker predykcyjny w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej i gardła. Tłumienie FGFR4 może wpływać na właściwości biologiczne komórek raka żołądka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Receptor dla kwaśnego czynnika wzrostu fibroblastów. Nie wiąże się z podstawowym czynnikiem wzrostu fibroblastów. Wiąże FGF19.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elevated cholesterol metabolism and bile acid synthesis in mice lacking membrane tyrosine kinase receptor FGFR4
Yu C, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2000)
Silencing of FGFR4 could influence the biological features of gastric cancer cells and its therapeutic value in gastric cancer
Ye Y, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine (2016)
A Polymorphism in the FGFR4 Gene Is Associated With Risk of Neuroblastoma and Altered Receptor Degradation
Whittle SB, et al.
Journal of Pediatric Hematology (2016)
FGFR4 Is a Potential Predictive Biomarker in Oral and Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma
Koole K, et al.
Pathobiology (2015)
The role of genetic and epigenetic changes in pituitary tumorigenesis
Fukuoka H and Takahashi Y
Neurologia Medico-Chirurgica (2014)