Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB2408
Sigma-Aldrich
Anti-CCL20/MIP-3α Antibody, clone 1F5-H1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Beta-chemokina exodus-1, Chemokina 20 z motywem C-C, Chemokina CC LARC, Chemokiny regulowane przez wątrobę i aktywację, Drobno indukowalna cytokina A20, MIP-3-alfa, Makrofagowe białko zapalne 3 alfa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F5-H1, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CCL20(6364)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1F5-H1 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa chemokinę 20 z motywem C-C (CCL20). Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej chemokiny 20 z motywem C (CCL20).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z użyciem rekombinowanego ludzkiego CCL20/MIP3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany ludzki CCL20/MIP-3.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CCL20/MIP-3 w komórkach HepG2.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CCL20/MIP-3 w wycinkach tkanki ludzkiej wątroby.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowane ludzkie białko CCL20/MIP-3 z KD wynoszącym 1,3 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seria rozcieńczeń z reprezentatywnej partii wykryła CCL20/MIP-3 w CCL20/MIP-3.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Chemokina 20 z motywem C-C (UniProt: P78556; znana również jako beta-chemokina exodus-1, chemokina CC LARC, chemokina regulowana przez wątrobę i aktywację, białko zapalne makrofagów 3 alfa, MIP-3-alfa, cytokina A20 o małej indukowalności) jest kodowana przez gen CCL20 (znany również jako LARC, MIP3A, SCYA20) (Gene ID: 6364) u człowieka. CCL20 jest wydzielanym białkiem, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-26), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka. Dojrzałe CCL20 może być dalej rozszczepiane na fragmenty 1-67, 1-64 i 2-70. Ulega ekspresji w różnych tkankach ludzkich i przez dużą liczbę komórek odpornościowych. Jest indukowana przez lipopolisacharydy bakteryjne, TNFα i Interferon-γ. Służy jako ligand dla receptora C-chemokiny 6 (CCR6). Jego wiązanie z CCR6 indukuje silną odpowiedź chemotaktyczną i mobilizację wewnątrzkomórkowych jonów wapnia. Para CCL20-CCR6 jest odpowiedzialna za chemotaksję komórek dendrytycznych, efektorowych/pamięciowych limfocytów T i limfocytów B. CCL20 wiąże się z płytką kieszenią zewnątrzkomórkową CCR6, gdzie N-końcowa tyrozyna 27 i leucyna 38 CCR6 owijają się na kulistym rdzeniu CCL20. Wykazano, że jest on wysoce aktywny na spoczynkowych limfocytach T pamięci, co wskazuje, że może być ważny dla ich rekrutacji do miejsc zapalnych na wczesnym etapie odpowiedzi immunologicznej. CCL20 jest również zaangażowany w rekrutację zarówno prozapalnych limfocytów T pomocniczych wytwarzających IL17 (Th17), jak i limfocytów T regulatorowych (Treg) do miejsc zapalenia i jest wymagany do optymalnej migracji naturalnych limfocytów T regulatorowych grasicy (nTreg) i wczesnych komórek progenitorowych tymocytów DN1. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, 4595, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Wasilko, JD., et al. (2020). Nat. Commun. 11; Artykuł 3031; Lee, AYS., et al. (2013). Front. Immunol. 4; 194; Schutyser, E., et al. (2000). J. Immunol. 165(8); 4470-4477).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
Affinity is a trademark of Mine Safety Appliances Co.
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)