Kluczowe dokumenty
SAB4300564
Sigma-Aldrich
Anti-SMAD3 (Ab-208) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp586N0721 antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp686J10186 antibody produced in rabbit, Anti-HSPC193 antibody produced in rabbit, Anti-HsT17436 antibody produced in rabbit, Anti-SMAD family member 3 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~52 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(N-L-S-P-N)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD3(4088)
Opis ogólny
SMAD3 (członek rodziny SMAD 3) znajduje się na chromosomie 15q22.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 206-210 (N-L-S-P-N), zgodnie z białkiem SMAD3.
Działania biochem./fizjol.
SMAD3 (członek rodziny SMAD 3) odgrywa główną rolę w wewnątrzkomórkowej sygnalizacji transformującego czynnika wzrostuβ (TGFβ). Zmniejszenie poziomu fosforylacji Smad3 pomaga autofagii kontrolować przejście śródbłonkowo-mezenchymalne. W komórkach mięśni gładkich tętnic tłumienie SMAD3 powoduje zwiększenie żywotności komórek.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Smad3 kodowany przez ten gen należy do SMAD, rodziny białek podobnych do produktów genowych genu Drosophila "mothers against decapentaplegic" (Mad) i genu C. elegans Sma. Białka SMAD są przekaźnikami sygnału i modulatorami transkrypcji, które pośredniczą w wielu szlakach sygnałowych. Białko to działa jako modulator transkrypcji aktywowany przez transformujący czynnik wzrostu beta i uważa się, że odgrywa rolę w regulacji kancerogenezy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functional Analysis of a Novel Genome-Wide Association Study Signal in SMAD3 That Confers Protection From Coronary Artery Disease
Turner AW, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 36(5), 972-983 (2016)
Autophagy regulates Endothelial-Mesenchymal transition by decreasing the phosphorylation level of Smad3
Wang J, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 487(3), 740-747 (2017)
Genetic risk factors for the development of allergic disease identified by genome-wide association
Portelli MA, et al.
Clinical and Experimental Allergy, 45(1), 21-31 (2015)
Direct binding of Smad3 and Smad4 to critical TGF beta-inducible elements in the promoter of human plasminogen activator inhibitor-type 1 gene
Dennler S, et al.
The Embo Journal, 17(11), 3091-3100 (1998)
Lingfang Zeng et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 35(10), 2134-2144 (2015-09-01)
Smooth muscle cell (SMC) migration and proliferation play an essential role in neointimal formation after vascular injury. In this study, we intended to investigate whether the X-box-binding protein 1 (XBP1) was involved in these processes. In vivo studies on femoral