Kluczowe dokumenty
SAB4300428
Sigma-Aldrich
Anti-FOXO1 (Ab-319) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FKH1 antibody produced in rabbit, Anti-FKHR antibody produced in rabbit, Anti-FOXO1A antibody produced in rabbit, Anti-forkhead box O1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
78-82 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-S-S-N-A)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXO1(2308)
Opis ogólny
FOXO1 (forkhead box O1) jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do podrodziny Foxo. Znajduje się na ludzkim chromosomie 13q14.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 317-321 (T-S-S-N-A), zgodnie z białkiem FOXO1.
Działania biochem./fizjol.
FOXO1 (forkhead box O1) blokuje różnicowanie komórek w płodowych komórkach progenitorowych trzustki. Kontroluje różnicowanie adipocytów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Czynnik transkrypcyjny.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Forkhead Protein FoxO1 Acts as a Repressor to Inhibit Cell Differentiation in Human Fetal Pancreatic Progenitor Cells
Jiang Z, et al.
Journal of Diabetes Research (2017)
The forkhead transcription factor Foxo1 regulates adipocyte differentiation
Nakae J, et al.
Developmental Cell, 4(1), 119-129 (2003)
The forkhead transcription factor Foxo1 links insulin signaling to Pdx1 regulation of pancreatic beta cell growth
Kitamura T, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 110(12), 1839-1847 (2002)
Dense pattern of embryonal rhabdomyosarcoma, a lesion easily confused with alveolar rhabdomyosarcoma: a report from the Soft Tissue Sarcoma Committee of the Children's Oncology Group
Rudzinski ER, et al.
American Journal of Clinical Pathology, 140(1), 82-90 (2013)
Zhixia Fan et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 13(4), 799-809 (2020-05-02)
Psoriasis is an immune-mediated skin disease with abnormal T cells. Regulatory T cells (Treg) are a kind of cell group with immunosuppressive effects. This study aimed to explore the role of Treg cells in the pathogenesis of psoriasis and its