Przejdź do
05-465
Przeciwciało anty-GRK 2/3 (βARK 1/2), klon C5/1.1
clone C5/1.1, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Kinaza receptora sprzężonego z białkiem G 2, adrenergiczna, beta, receptorowa kinaza 1, beta adrenergiczna receptorowa kinaza 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C5/1.1, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
34
1820,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C5/1.1, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, bovine, chicken, human, rabbit, pig
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS155G029609-241
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
rat, mouse, bovine, chicken, human, rabbit, pig
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, pig, horse
clone
C5/1.1, monoclonal
clone
15G11.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
P25098
UniProt accession no.
P25098
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
O60674
General description
80 kDa
Kinaza receptora beta-adrenergicznego specyficznie fosforyluje formę receptora beta-adrenergicznego i pokrewnych receptorów sprzężonych z białkiem G. Ogólnie rzecz biorąc, enzym ADRBK2, znany również jako GRK3, ma 85% podobieństwa aminokwasowego do ADRBK1, przy czym domena katalityczna kinazy białkowej ma 95% podobieństwa. ADRBK2 mRNA ma około 8 kilobaz z rozkładem podobnym do ADRBK1. Dane te sugerują istnienie rodziny kinaz receptorowych, które mogą służyć szeroko do regulacji funkcji receptora.
GRK2 fosforyluje receptor adrenergiczny beta2. Jest to wszechobecny enzym cytozolowy, który specyficznie fosforyluje aktywowaną formę receptorów beta-adrenergicznych i pokrewnych receptorów sprzężonych z białkiem G.
Immunogen
Częściowe białko fuzyjne GST odpowiadające karboksylowemu końcowi GRK3 (βARK2) (a.a. 467-688). Ten immunogen wykazuje homologię z GRK2 (βARK1). Minimalny epitop rozpoznawany przez przeciwciało to a.a. 483-485. Klon C5/1.1.
Epitop: a.a. 483-485
Application
Immunoprecypitacja:
Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta do immunoprecypitacji GRK2/3 z transfekowanych komórek, jak wykazało niezależne laboratorium.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
Wykrywaj GRK 2/3 (βARK 1/2) za pomocą tego przeciwciała anty-GRK 2/3 (βARK 1/2), klon C5/1.1 zatwierdzony do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje GRK2/3, Mr 80 kDa. Dodatkowe pasma przy 85 i 50 kDa są również wykrywane przy użyciu wyższych stężeń przeciwciała.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl zawierającym 0,05% azydku sodu. Zamrożony roztwór.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from mouse 3T3/A31 fibroblasts, bovine brain cytosol preparation, rat L6 myoblasts, human A431 carcinoma or human HeLa cell lysates.
Western Blot Analysis:
0.1-1 µg/mL of this lot detected GRK2/3 (βARK 1/2) in RIPA lysates from mouse 3T3/A31 fibroblasts. Previous lots of this antibody detected GRK2/3 in bovine brain cytosol preparation, rat L6 myoblasts, human A431 carcinoma and human HeLa cell RIPA lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Canibe et al.
Journal of animal science, 81(8), 2019-2031 (2003-08-21)
The effect of feeding dry feed (DF), nonfermented liquid feed (NFLF), and fermented liquid feed (FLF) to growing pigs on aspects of gastrointestinal ecology and on performance was investigated. Nonfermented liquid feed was prepared by mixing feed and water at
Irini Topalidou et al.
PLoS genetics, 13(10), e1007032-e1007032 (2017-10-03)
The NALCN/NCA ion channel is a cation channel related to voltage-gated sodium and calcium channels. NALCN has been reported to be a sodium leak channel with a conserved role in establishing neuronal resting membrane potential, but its precise cellular role
L Iacovelli et al.
Molecular pharmacology, 65(5), 1103-1110 (2004-04-23)
We examined the role of G-protein coupled receptor kinase-2 (GRK2) in the homologous desensitization of mGlu4 metabotropic glutamate receptors transiently expressed in human embryonic kidney (HEK) 293 cells. Receptor activation with the agonist l-2-amino-4-phosphonobutanoate (l-AP4) stimulated at least two distinct
Maria Olmedo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(50), 20479-20484 (2012-11-28)
Circadian clocks provide a temporal structure to processes from gene expression to behavior in organisms from all phyla. Most clocks are synchronized to the environment by alternations of light and dark. However, many organisms experience only muted daily environmental cycles
Raphael E Bonita et al.
Clinical and translational science, 3(1), 14-18 (2010-05-07)
G protein-coupled receptor kinase 2 (GRK2), which is upregulated in the failing human myocardium, appears to have a role in heart failure (HF) pathogenesis. In peripheral lymphocytes, GRK2 expression has been shown to reflect myocardial levels. This study represents an
Powiązane treści
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.