Kluczowe dokumenty
SAB4300400
Sigma-Aldrich
Anti-PRKD1 (Ab-910) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-PKC-MU antibody produced in rabbit, Anti-PKCM antibody produced in rabbit, Anti-PKD antibody produced in rabbit, Anti-PRKCM antibody produced in rabbit, Anti-protein kinase D1 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~115 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-V-S-I-L)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKD1(5587)
Opis ogólny
Gen PRKD1 koduje PKD1 (kinazę białkową D1), która należy do rodziny kinaz białkowych D. Jest to kinaza serynowo-treoninowa, która ulega ekspresji w komórkach prawidłowego gruczołu sutkowego. Promotor genu PRKD1 ma dużą wyspę CpG obejmującą 1,2 kb, w tym miejsce rozpoczęcia transkrypcji i cały ekson 1.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 908-912 (R-V-S-I-L), zgodnie z białkiem PRKD1.
Działania biochem./fizjol.
PRKD1 (kinaza białkowa D 1) jest negatywnym modulatorem migracji komórek. Odgrywa ważną rolę w adhezji komórek, migracji komórek, transporcie pęcherzyków, przeżyciu komórek, transdukcji sygnału, transporcie błonowym i funkcji odpornościowej. Zachowuje fenotyp nabłonka poprzez hamowanie przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Przekształca przejściowe sygnały diacyloglicerolu (DAG) w długotrwałe efekty fizjologiczne, za PKC. Bierze udział w odporności na stres oksydacyjny poprzez aktywację NF-kappa-B.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pharmacologic reversion of epigenetic silencing of the PRKD1 promoter blocks breast tumor cell invasion and metastasis
Borges S, et al.
Breast Cancer Research, 15(2) (2013)
The AR/NCOA1 axis regulates prostate cancer migration by involvement of PRKD1
Luef B, et al.
Endocrine-Related Cancer, 23(6), 495-508 (2016)
Hotspot activating PRKD1 somatic mutations in polymorphous low-grade adenocarcinomas of the salivary glands
Weinreb I, et al.
Nature Genetics, 46(11), 1166-1169 (2014)
Molecular cloning, epigenetic regulation, and functional characterization of Prkd1 gene promoter in dopaminergic cell culture models of Parkinson's disease.
Ay M
Journal of Neurochemistry, 135(2), 402-415 (2015)