Kluczowe dokumenty
SAB4300387
Sigma-Aldrich
Anti-RB1 (Ab-780) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-OSRC antibody produced in rabbit, Anti-RB antibody produced in rabbit, Anti-p105-Rb antibody produced in rabbit, Anti-pRb antibody produced in rabbit, Anti-retinoblastoma 1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~110 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-L-S-P-I)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RB1(5925)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 778-782 (T-L-S-P-I), zgodnie z białkiem RB1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Kluczowy regulator wejścia w podział komórkowy, który działa jako supresor nowotworów. Działa jako represor transkrypcji genów docelowych E2F1. Niedofosforylowana, aktywna forma RB1 oddziałuje z E2F1 i hamuje jego aktywność transkrypcyjną, prowadząc do zatrzymania cyklu komórkowego. Bezpośrednio zaangażowany w tworzenie heterochromatyny poprzez utrzymywanie ogólnej struktury chromatyny, a w szczególności konstytutywnej heterochromatyny poprzez stabilizację metylacji histonów. Rekrutuje i celuje w metylotransferazy histonów SUV39H1, SUV420H1 i SUV420H2, prowadząc do epigenetycznej represji transkrypcji. Kontroluje trimetylację histonu H4 "Lys-20". Hamuje wewnętrzną aktywność kinazową TAF1. W przypadku infekcji wirusowych, interakcje z antygenem SV40 large T, białkiem E7 wirusa HPV lub białkiem E1A adenowirusa indukują demontaż kompleksu RB1-E2F1, zakłócając w ten sposób aktywność RB1.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)