Kluczowe dokumenty
SAB4300255
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-NTRK2 (pTyr515) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GP145-TrkB antibody produced in rabbit, Anti-TRKB antibody produced in rabbit, Anti-neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~140 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-Q-Y-PF-G)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr515)
informacje o genach
human ... NTRK2(4915)
Opis ogólny
NTRK2 (neurotroficzny receptor kinazy tyrozynowej typu 2) jest również znany jako TRKB (kinaza receptora tropomiozyny B). Należy do rodziny receptorów neurotroficznych Trk. Znajduje się na chromosomie 9q21.32.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 515 (P-Q-Y(p)-F-G), zgodnie z białkiem NTRK2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-NTRK2 (pTyr515) zostało użyte w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
W NB (neuroblastoma), NTRK2 (neurotroficzny receptor kinazy tyrozynowej typu 2) kontroluje korzystne i niekorzystne działania kliniczne. Kontroluje również rolę receptora glutaminianu i plastyczność synaptyczną w ciele migdałowatym.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Receptor dla neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), neurotrofiny-3 i neurotrofiny-4/5, ale nie dla czynnika wzrostu nerwów (NGF). Bierze udział w rozwoju i/lub utrzymaniu układu nerwowego. Jest to receptor kinazy tyrozynowo-białkowej. Znanymi substratami dla receptorów TRK są SHC1, kinaza PI-3 i PLC-gamma-1.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A common NTRK2 variant is associated with emotional arousal and brain white-matter integrity in healthy young subjects
Spalek K, et al.
Translational Psychiatry (2016)
Dysregulation of TrkB phosphorylation and proBDNF protein in adenylyl cyclase 1 and 8 knockout mice in a model of fetal alcohol spectrum disorder
Susick LL, et al.
Alcohol (2016)
Entrectinib is a potent inhibitor of Trk-driven neuroblastomas in a xenograft mouse model
Iyer R, et al.
Cancer Letters (2016)
Case Report: Next generation sequencing identifies a NAB2-STAT6 fusion in Glioblastoma
Diamandis P, et al.
Diagnostic Pathology (2016)
Andrés González-Gutiérrez et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(42), 8042-8054 (2020-09-16)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a key regulator of the morphology and connectivity of central neurons. We have previously shown that BDNF/TrkB signaling regulates the activity and mobility of the GTPases Rab5 and Rab11, which in turn determine the postendocytic