Kluczowe dokumenty
SAB4503785
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Trk B (pTyr515) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DEE58, Anti-OBHD, Anti-trk-B, Anty-EIEE58, Anty-GP145-TrkB, Anty-TRKB
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 91 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr515)
informacje o genach
human ... NTRK2(4915)
Opis ogólny
NTRK2 (neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2) is also known as TRKB (tropomyosin receptor kinase B). It belongs to the Trk family of neurotrophin receptors. It is located on human chromosome 9q21.32.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Trk B around the phosphorylation site of Tyr515.
Immunogen Range: 481-530
Zastosowanie
Anti-phospho-Trk B (pTyr515) antibody has been used in western blotting.
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
In NB (neuroblastoma), NTRK2 (neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2) controls the favorable and unfavorable clinical actions. It also controls the roles of glutamate receptor and synaptic plasticity in the amygdala.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Case Report: Next generation sequencing identifies a NAB2-STAT6 fusion in Glioblastoma.
Diamandis P, et al.
Diagnostic Pathology, 11(1), 13-13 (2016)
Micaela Lucarelli et al.
Molecular neurobiology, 60(9), 5395-5410 (2023-06-14)
Niemann-Pick type C1 (NPC1) disease is a lysosomal lipid storage disorder due to mutations in the NPC1 gene resulting in the accumulation of cholesterol within the endosomal/lysosomal compartments. The prominent feature of the disorder is the progressive Purkinje cell degeneration
Entrectinib is a potent inhibitor of Trk-driven neuroblastomas in a xenograft mouse model
Iyer R, et al.
Cancer Letters, 372(2), 179-186 (2016)
Yan Liu et al.
Neuropharmacology, 144, 337-344 (2018-11-09)
NSI-189 Phosphate, (4-benzylpiperazin-1-yl)-[2-(3-methyl-butylamino)pyridin-3-yl] methanone is a new chemical entity under development for the treatment of MDD, based upon preclinical data demonstrating stimulation of neurogenesis of human hippocampus-derived neural stem cells in vitro and in mouse hippocampus in vivo. Previous studies
A common NTRK2 variant is associated with emotional arousal and brain white-matter integrity in healthy young subjects.
Spalek K, et al.
Translational Psychiatry, 6(3), e758-e758 (2017)