Kluczowe dokumenty
SAB4300251
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SMAD2 (pSer467) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-JV18 antibody produced in rabbit, Anti-JV18-1 antibody produced in rabbit, Anti-MADH2 antibody produced in rabbit, Anti-MADR2 antibody produced in rabbit, Anti-SMAD family member 2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(C-S-S-M-SP)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer467)
informacje o genach
human ... SMAD2(4087)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 467 (C-S-S-M-S(p)), zgodnie z białkiem SMAD2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Modulator transkrypcyjny aktywowany przez TGF-beta i kinazę receptora aktywiny typu 1. SMAD2 jest SMAD regulowanym przez receptor (R-SMAD). Może działać jako supresor nowotworu w raku jelita grubego.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuejiao Wei et al.
Molecular medicine reports, 17(1), 495-501 (2017-11-09)
The aim of the present study was to analyze the effect of diltiazem on myocardial fibrosis and remodeling of connexin43 (Cx43) in myocardial ischemic rats and mechanisms underlying these processes. A total of 36 Sprague‑Dawley rats were randomly allocated into
Xiuli Zhang et al.
Kidney & blood pressure research, 43(2), 500-512 (2018-04-09)
Evidence from our and other groups has demonstrated that zinc transporter 7 in SLC30 family (ZnT7) inhibited epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) and apoptosis in rat peritoneal mesothelial cells (RPMCs) under high glucose (HG) concentration. In the present study, we investigated the
Milena Paw et al.
International journal of molecular sciences, 19(9) (2018-08-31)
The activation of human bronchial fibroblasts by transforming growth factor-β₁ (TGF-β₁) leads to the formation of highly contractile myofibroblasts in the process of the fibroblast⁻myofibroblast transition (FMT). This process is crucial for subepithelial fibrosis and bronchial wall remodeling in asthma.
He-Song Jiang et al.
International journal of molecular medicine, 36(3), 801-807 (2015-07-17)
The transformation of tunica albuginea-derived fibroblasts (TAFs) into myofibroblasts plays an important role in the pathological progress of Peyronie's disease (PD). However, no treatment which addresses this transformation is currently available. Estrogen has been shown to inhibit the progression of
Lingfang Zeng et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 35(10), 2134-2144 (2015-09-01)
Smooth muscle cell (SMC) migration and proliferation play an essential role in neointimal formation after vascular injury. In this study, we intended to investigate whether the X-box-binding protein 1 (XBP1) was involved in these processes. In vivo studies on femoral