Kluczowe dokumenty
SAB4300221
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-EIF2S1 (pSer51) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-EIF-2 antibody produced in rabbit, Anti-EIF-2A antibody produced in rabbit, Anti-EIF-2alpha antibody produced in rabbit, Anti-EIF2 antibody produced in rabbit, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~38 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(E-L-SP-R-R)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer51)
informacje o genach
human ... EIF2S1(1965)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 51 (E-L-S(p)-R-R), zgodnie z białkiem EIF2S1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Funkcjonuje we wczesnych etapach syntezy białek, tworząc trójskładnikowy kompleks z GTP i inicjującym tRNA. Kompleks ten wiąże się z podjednostką rybosomalną 40S, po czym następuje wiązanie mRNA w celu utworzenia kompleksu preinicjacyjnego 43S. Połączenie podjednostki rybosomalnej 60S w celu utworzenia kompleksu inicjacyjnego 80S jest poprzedzone hydrolizą GTP związanego z eIF-2 i uwolnieniem binarnego kompleksu eIF-2-GDP. Aby eIF-2 mógł ulec recyklingowi i katalizować kolejną rundę inicjacji, GDP związany z eIF-2 musi zostać wymieniony na GTP w reakcji katalizowanej przez eIF-2B.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manuel Bulfoni et al.
Frontiers in endocrinology, 13, 949097-949097 (2022-08-23)
Pancreatic beta cell response to glucose is critical for the maintenance of normoglycemia. A strong transcriptional response was classically described in rodent models but, interestingly, not in human cells. In this study, we exposed human pancreatic beta cells to an
Yilin Yu et al.
Cell metabolism, 29(4), 966-978 (2019-02-19)
Skeletal stem cells (SSCs) are postulated to provide a continuous supply of osteoblasts throughout life. However, under certain conditions, the SSC population can become incorrectly specified or is not maintained, resulting in reduced osteoblast formation, decreased bone mass, and in