Kluczowe dokumenty
SAB4300172
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-VASP (pSer157) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-vasodilator-stimulated phosphoprotein antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-V-SP-N-A)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer157)
informacje o genach
human ... VASP(7408)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 157 (R-V-S(p)-N-A), zgodnie z białkiem VASP.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Białka Ena/VASP są białkami związanymi z aktyną, zaangażowanymi w szereg procesów zależnych od przebudowy cytoszkieletu i polaryzacji komórek, takich jak prowadzenie aksonów, dynamika lamellipodialna i filopodialna, aktywacja płytek krwi i migracja komórek. VASP promuje wydłużanie włókien aktyny. Chroni kolczasty koniec rosnących włókien aktyny przed zamknięciem i zwiększa szybkość polimeryzacji aktyny w obecności białka zamykającego. VASP stymuluje wydłużanie włókien aktyny poprzez promowanie transferu monomerów aktyny związanych z profiliną na kolczasty koniec rosnących włókien aktyny. Odgrywa rolę w opartej na aktynie mobilności Listeria monocytogenes w komórkach gospodarza. Reguluje dynamikę aktyny w płytkach krwi i odgrywa ważną rolę w regulacji agregacji płytek krwi.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)