Merck
SAB4200566
Sigma-Aldrich
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FBP2, Anti-FUBP2, Anti-KH-type splicing regulatory protein, Anti-KSRP, Anti-MGC99676
Wybierz wielkość
200 μL
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~82 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of human HEK-293T cells
western blot: 0.25-0.50 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KHSRP(8570)
mouse ... Khsrp(16549)
rat ... Khsrp(171137)
Opis ogólny
K-homology type-splicing regulatory protein (KHSRP) jest wielofunkcyjnym białkiem wiążącym RNA. Zawiera cztery domeny wiążące RNA o homologii K i nietypową domenę C-końcową. KHSRP jest zlokalizowane w neuronalnych i nieneuronalnych liniach komórkowych. Znajduje się na ludzkim chromosomie 19p13.3.
Specyficzność
Anty-KHSRP rozpoznaje ludzki, mysi i szczurzy KHSRP.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznemu regionowi ludzkiego KHSRP (GeneID: 8570), sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w KHSPR szczura, myszy, małpy, świni i psa.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-KHSRP produkowane u królików może być stosowane w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko regulatorowe splicingu typu K (KHSRP) jest zaangażowane w kilka procesów komórkowych, takich jak transkrypcja, lokalizacja mRNA i alternatywny splicing pre-mRNA. Bierze również udział w rozpadzie mRNA i dojrzewaniu prekursorów mikroRNA.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w podwielokrotnościach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diverse roles of the nucleic acid-binding protein KHSRP in cell differentiation and disease
Briata P, et al.
Wiley Interdisciplinary Reviews. RNA, 7(2), 227-240 (2016)
A new regulatory protein, KSRP, mediates exon inclusion through an intronic splicing enhancer.
Min H, et al.
Genes & Development, 11(8), 1023-1036 (1997)
Mapping of theKHSRPGene to a Region of Conserved Synteny on Human Chromosome 19p13. 3 and Mouse Chromosome 17
Ring H Z, et al.
Genomics, 56(3), 350-352 (1999)
A Membraneless Organelle Associated with the Endoplasmic Reticulum Enables 3'UTR-Mediated Protein-Protein Interactions
Ma W and Mayr C
Cell, 175(6), 1492-1506 (2018)
Gain of Additional BIRC3 Protein Functions through xn-3-t6a-UTR-Mediated Protein Complex Formation
Lee SH and Mayr C
Molecular Cell, 74(4), 701-712 (2019)