Kluczowe dokumenty
SAB4300112
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FOXO1 (pSer319) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FKH1 antibody produced in rabbit, Anti-FKHR antibody produced in rabbit, Anti-FOXO1A antibody produced in rabbit, Anti-forkhead box O1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2160,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
78-82 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-S-SP-N-A)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer319)
informacje o genach
human ... FOXO1(2308)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 319 (T-S-S(p)-N-A), zgodnie z białkiem FOXO1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
FKHR należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, które charakteryzują się odrębną domeną forkhead. Może odgrywać rolę we wzroście i różnicowaniu miogenicznym. Czynniki transkrypcyjne ssaków podobne do DAF-16, FKHR, FKHRL1 i AFX, działają jako kluczowe regulatory sygnalizacji insulinowej, progresji cyklu komórkowego i apoptozy za kinazą fosfoinozytydu 3. Aktywacja genów poprzez wiązanie z sekwencjami odpowiedzi na insulinę jest niezbędna do pośredniczenia w tych funkcjach. Cykliny typu D (w klasie III) są wymagane do hamowania progresji i transformacji cyklu komórkowego za pośrednictwem FKHR. Gen FKHR jest mapowany do chromosomu 13q14.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroki Ide et al.
Oncology letters, 17(1), 482-487 (2019-01-19)
The transcription factor forkhead box O1 (FOXO1) can be inactivated via its phosphorylation, resulting in suppression of apoptosis. Using immunohistochemistry, the expression of a phosphorylated form of FOXO1 was assessed in upper urinary tract urothelial carcinoma (UUTUC) specimens. Overall, phospho-FOXO1