Merck
SAB4200886
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ACE2produkowane u królików
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Enzym konwertujący angiotensynę 2, Homologiczny enzym konwertujący angiotensynę (ACEH), Karboksypeptydaza związana z ACE, Metaloproteaza MPROT15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
Poziom jakości
Formularz
buffered aqueous solution
liquid
stężenie
~1 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Enzym konwertujący angiotensynę-2 (ACE2) jest związanym z błoną i wydzielanym enzymem, który ulega ekspresji głównie w śródbłonku. U ludzi ACE2 występuje głównie w śródbłonku serca, nerek i jąder, z inną ekspresją w mięśniach gładkich naczyń wieńcowych i nabłonku kanalików nerkowych.1 ACE2 jest składnikiem układu renina-angiotensyna (RAS), który zapewnia działanie ochronne w tkankach obwodowych.2
Specyficzność
Przeciwciało anty-ACE2 specyficznie rozpoznaje ACE2 pochodzenia ludzkiego.
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym ELISA, Immunoblotting i Immunohistochemia. Wykrywanie pasma ACE2 metodą immunoblottingu jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Działania biochem./fizjol.
Koronawirusy, takie jak SARS-CoV-2 i SARSCoV-1, wykorzystują ACE2 gospodarza jako ko-receptor w celu uzyskania wewnątrzkomórkowego wejścia do płuc i mózgu.3,4 Wirion wyraża białko zwane spike, które bezpośrednio wiąże się z zewnątrzkomórkową domeną ACE2. Określony region w białku spike służy jako domena wiążąca receptor (RBD). Interakcja ACE2:spike ma wysokie powinowactwo 15 nM.5
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin. Chronić przed długotrwałym działaniem światła.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy towarzyszącej produktom, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt. Ten produkt nie został przetestowany ani zweryfikowany w żadnych dodatkowych zastosowaniach, typach próbek, w tym w zastosowaniach klinicznych. Warunki eksperymentalne muszą być określone empirycznie przez użytkownika. Nasza gwarancja na przeciwciała obejmuje wyłącznie przetestowane zastosowania określone w niniejszym dokumencie oraz warunki przedstawione w naszych informacjach o produkcie i nie obejmuje publikacji.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)