Merck
SAB4200827
Sigma-Aldrich
Anti- Staphylococcal alpha-Toxin-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Alpha-hemolysin (hly)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
opis
Research area: Microbiome
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~33 kDa
reaktywność gatunkowa
Staphylococcus aureus (alpha-Toxin (a-Hemolysin) )
stężenie
~4 mg/mL
metody
direct ELISA: 1:2,000-1:4,000 using 1 μg/mL Staphylococcal alpha-Toxin (a-Hemolysin) for coating.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_01121(3920722)
Opis ogólny
Staphylococcal alpha-Toxin is a pore forming cytotoxin. Native alpha toxin is a water-soluble monomer but later on gets converted to β-barrel in the host membranes. It is 34 kDa protein. The N- terminal and the C-terminal are involved in forming a membrane-binding epitope and the central domain forms a membrane-inserting, pore forming domain.
Specyficzność
Anti-Staphylococcal alpha-Toxin-peroxidase antibody specifically recognizes Staphylococcal alpha-Toxin (?-Hemolysin) and has no cross reactivity with Staphylococcal Enterotoxin A (SEA), Cholera Toxin or Pseudomonas Exotoxin A
Immunogen
purified toxin from Staphylococcus aureus
Zastosowanie
The antibody may be used in various immunochemical techniques including ELISA
Działania biochem./fizjol.
Staphylococcal alpha-Toxin plays a role in binding to the host membrane. At higher concentrations it makes the cells which are devoid of receptors to become more permeable and hence also to protein-free lipid bilayers.
Implikacje diagnostyczne
Unless otherwise stated in our catalog  our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Postać fizyczna
Supplied as a lyophilized powder.
Przechowywanie i stabilność
Store the lyophilized product at 2–8 °C. For extended storage after reconstitution, keep at –20 °C in working aliquots. Avoid repeated freeze-thaw cycles. For continuous use after reconstitution, keep at 2–8 °C for up to 1 month. Solutions at working dilution should be discarded if not used within 12 hours.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Staphylococcal alpha-toxin, streptolysin-O, and Escherichia coli hemolysin: prototypes of pore-forming bacterial cytolysins
Bhakdi S, et al.
Archives of Microbiology, 165(2), 73-79 (1996)
Role of a disintegrin and metalloprotease 10 in Staphylococcus aureus alpha-hemolysin-mediated cellular injury
Wilke GA and Wardenburg JB
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107(30), 13473-13478 (2010)